Learn More
Scientific Industries™ Flask Clamp
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1 L Flasks
100 mL Flasks
125 mL and 150 mL Flasks
500 mL Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless steel flask clamp for use with Orbital-Genie for standard flask clamps SI-16xx (can also be used on SI-17xx by removing the blue adhering mat).
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Modello | SI-1610 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 100 mL Flasks |