Learn More
Fisherbrand™ Morsetto per incubatrici per agitazione
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1000 mL Flasks
125 mL Flasks
125, 250, 500 mL Flasks
25 mL Flasks
250 mL Flasks
50 mL Flasks
500 ml Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità | 1000 mL Flasks |
| Product Type | Flask Clamp |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 16313226 |
| Quantità confezione | 1 Ea. |