Learn More
Fisherbrand™ Morsetto per incubatrici per agitazione
Codice prodotto. p-7162414 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1000 mL Flasks
125 mL Flasks
125, 250, 500 mL Flasks
25 mL Flasks
250 mL Flasks
50 mL Flasks
500 ml Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16303236
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Flask Clamp is designed to be used with a shaking incubator and can hold a variety of flask sizes.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with shaking incubators
  • Designed to hold flasks
Specifica
Capacità 25 mL Flasks
Product Type Flask Clamp
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16313226
Quantità confezione 1 Ea.