Learn More
Thermo Scientific™ Clip e dispositivi di fissaggio per bagni d'acqua Precision™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
125 mL
13 mm to 25 mm Tubes or 1L Flask
13 to 25 mm
25 mL
250 mL
50 mL
Tipo:
Fissaggio a fascetta
Flask Clip
Test Tube Clip
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Descrizione
Fascette e dispositivi di fissaggio per l'uso con i bagni ad acqua Thermo Scientific™ Precision™.
Features:
Flask Clips
- Secure various size flasks to bath platform
- Stainless steel
- Each requires one fastener (Cat. No. 3166189 - order separately)
Test Tube Clip
- Stainless steel
- Hold 13 mm to 25 mm tubes
- Each requires one fastener (Cat. No. 3166189 - order separately)
Warranty: varies by country, please contact us for details
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For use in Precision Reciprocal, Dubnoff, and Shallow-Form Shaking Water Baths. |
| Movimento di agitazione | Reciprocating |
| Tipo | Flask Clip |
| Capacità | 9 x 125 mL (Model 25), 24 x 125 mL (Model 50) Flasks |