Learn More
Grant Instruments™ Flask Platforms for use with ES-20/80
Click to view available options
Capacità:
16 x 250 to 300 mL Flasks
30 x 100 to 150 mL Flasks
6 x 1000 mL Flasks
9 x 500 mL Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Interchangeable
- Clamps securely hold flasks in place during vigorous mixing
- Optional accessories for the ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator
Specifica
Specifica
| Capacità | 6 x 1000 mL Flasks |
| Dimensioni (L x P x A) | 36 x 40 x 10 cm |
| Peso (sistema imperiale) | 7.3 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 3.3 kg |
| Descrizione | Platform for 1 L Flasks (6 x 1000 mL Flasks. ES-20/80 and ES-20/80 C) |
| Modello | HSP-6/1000 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ES-20/80 and ES-20/80C |