Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Narrow Neck
Codice prodotto. p-7222606
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
10 L
Altezza (sistema metrico):
90 mm
105 mm
138 mm
163 mm
190 mm
250 mm
259 mm
275 mm
290 mm
360 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10080401
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07045070
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 190 mm