Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat-Bottom Flasks With Conical Ground Joint
Codice prodotto. 10141471
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Diametro (sistema metrico) esterno:
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10141471
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03011937
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • According to DIN EN ISO 4797
  • Wiith inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Include Conical ground joint and inscription label
Giunto rastremato standard NS 19/26
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm
Quantità 10/Pk.