Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat-Bottom Flasks With Conical Ground Joint
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Diametro (sistema metrico) esterno:
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- According to DIN EN ISO 4797
- Wiith inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Include | Conical ground joint and inscription label |
| Giunto rastremato standard | NS 24/29 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 131 mm |
| Quantità | 10/Pk. |