Learn More
Greiner Bio-One Flat Bottom Polystyrene Multipurpose Container with Metal Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
Sterilità:
Aseptic
Etichetta:
Labeled
No Label
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Descrizione
- Metal screw cap
- With or without plain label
- Manufactured aseptically in a Class II Clean Room environment
- Can be used universally for academic and medical purposes
Specifica
Specifica
| Product Type | Multi-purpose Container |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Aseptic |
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Materiale chiusura | Metal |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) | 49 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For academic and medical purposes |
| Etichetta | No Label |
| Lunghezza (sistema metrico) | 107 mm |