Learn More
Greiner Bio-One Flat Bottom Polystyrene Test Tubes
Codice prodotto. 10577061
Click to view available options
Include:
Stopper
Dimensione della confezione:
pezzi 800
Codice prodotto. 10577061
Marca: Greiner Bio-One 214111
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for optical measurements due to its high clarity.
  • Volume: 35mL
  • Clear tube
  • Dia. X Height: 31 x 56mm
  • Available with or without multi-disk white LDPE stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura White
Materiale chiusura LDPE
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 35 mL
Lunghezza (sistema metrico) 56 mm
Materiale Polystyrene
Include Stopper
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura Stopper
Product Type Test Tube