Learn More
Agencinox™ Piastre a fondo piatto in acciaio inox
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Flat bottom stainless steel lotion bowls
- Autoclavable
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Forma | Round |
| Tipo | Vaschetta per miscelazione |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |