Learn More
Agencinox™ Piastre a fondo piatto in acciaio inox
Codice prodotto. 11766533
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11766533
Marca: Agencinox™ 310
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes in decontamination services, operating rooms, surgeries, clinics and healthcare fields. Agencinox™ Flat Bottom Stainless Steel Dishes are ideal for holding dressings and other items which may be needed during surgical procedures.
  • Flat bottom stainless steel lotion bowls
  • Autoclavable
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Acciaio inox 18/10
Forma Round
Tipo Vaschetta per miscelazione
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm