Learn More
SCAT Contenitore piatto
Codice prodotto. 10561001 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
20 L
Dimensione chiusura:
B63
S70/71
Dimensioni (L x P x A):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10561001
Marca: SCAT 107709
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Grazie al loro design piatto, le taniche piatte SCAT sono state sviluppate appositamente per l'uso in spazi ristretti come armadi, scaffali, cassetti o frigoriferi, poiché sono strutturalmente basse in altezza.
  • Realizzato in robusto HDPE o PP e quindi resistente a tutti i solventi comunemente usati nei laboratori
  • Disponibile con filettatura B63 o S70/71 e adattabile a molte altre misure di filettatura per mezzo di un adattatore
  • Disponibile come tanica compatta da 8 l o come contenitore da 20 l con capacità maggiore
Le taniche piatte SCAT sono ideali per lo stoccaggio sicuro in spazi limitati, poiché possono essere integrate nei mobili da laboratorio per risparmiare spazio. Le taniche piatte SCAT sono disponibili anche con approvazione UN-Y per lo stoccaggio di merci pericolose o con rubinetto di scarico integrato per uno svuotamento sicuro.
Specifica
Autoclavabile No autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2 gal.
Capacità (sistema metrico) 8 L
Dimensione chiusura B63
Colore Bianco traslucido
Descrizione Tanica piatta con valvola di scarico, 8 L, B63, PP, dimensioni: (L x A x P): 375 x 165 x 305 mm, autoclavabile
Dimensioni (L x P x A) 375 x 305 x 165 mm
Include con valvola di scarico, autoclavabile
Materiale PP
Mouth Style Filo B 63
Product Type Tanica
Sterilità No estéril