Learn More
SCAT Contenitore piatto
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
20 L
Dimensione chiusura:
B63
S70/71
Dimensioni (L x P x A):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Realizzato in robusto HDPE o PP e quindi resistente a tutti i solventi comunemente usati nei laboratori
- Disponibile con filettatura B63 o S70/71 e adattabile a molte altre misure di filettatura per mezzo di un adattatore
- Disponibile come tanica compatta da 8 l o come contenitore da 20 l con capacità maggiore
Le taniche piatte SCAT sono ideali per lo stoccaggio sicuro in spazi limitati, poiché possono essere integrate nei mobili da laboratorio per risparmiare spazio. Le taniche piatte SCAT sono disponibili anche con approvazione UN-Y per lo stoccaggio di merci pericolose o con rubinetto di scarico integrato per uno svuotamento sicuro.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | No autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 8 L |
| Dimensione chiusura | B63 |
| Colore | Bianco traslucido |
| Descrizione | Tanica piatta con valvola di scarico, 8 L, B63, PP, dimensioni: (L x A x P): 375 x 165 x 305 mm, autoclavabile |
| Dimensioni (L x P x A) | 375 x 305 x 165 mm |
| Include | con valvola di scarico, autoclavabile |
| Materiale | PP |
| Mouth Style | Filo B 63 |
| Vedi altri risultati |