Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lid with Center Neck, Two Angled Side Necks, and One Vertical Side Neck
Codice prodotto. 10053473
Click to view available options
Dimensione chiusura:
Center Neck (NS): 14/23
Center Neck (NS): 29/32
Center Neck (NS): 45/40
Include:
Laboratory Flange 100
Laboratory Flange 150
Laboratory Flange 200
Laboratory Flange 60
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10053473
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06104444
Solo null disponibili
Specifica
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Da utilizzare con (applicazione) Reaction vessels
Include Laboratory Flange 150
Product Type Flange lid
Dimensione chiusura Center Neck (NS): 29/32