Learn More
Euro Protection™ Flat-Fold Masks, FFP3 NR D SL
Codice prodotto. 12083196
Click to view available options
:
19g
Codice prodotto. 12083196
Marca: Euro Protection™ 23305
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Euro Protection™ Flat-Fold Masks, FFP3 NR D SL are constructed of soft SMS polypropylene and include a latex-free tightening elastic.
  • Outer layer: SMS polypropylene
  • Filter media: Melt-Blown electrostatic polypropylene
  • Inner layer: Soft polypropylene (SMS)
  • Adjustable tightening elastic: Latex free synthetic rubber
  • Nose clip: Reinforced polyethylene
Specifica
Certificazione/Conformità EN 149:2001 + A1:2009
Materiale SMS Polypropylene
Materiale dello strato di filtraggio Melt-Blown electrostatic polypropylene
Senza lattice Yes
Materiala della cinghia per la testa Latex-free synthetic rubber
Material (Liner) Soft polypropylene (SMS)
Materiale revolver portaobiettivi Reinforced Polyethylene
Quantità 20/Box, 12 Boxes/Cs.
Peso (sistema metrico) 19 g