Learn More
Grant Instruments™ Multi-level Flat Platform Tower With Non-Slip Mat for PSU20i
Codice prodotto. 11411068
Click to view available options
Descrizione:
2-level
3-level
4-level
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11411068
Marca: Grant Instruments™ PP203
Flat shaker platform with multiple levels for use with the Grant PSU-20i orbital shaker. Black rubber pads on each platform provide a nonslip surface for vessels on the platform
  • For use with PSU 20i Orbital Shaking Platform
  • 2, 3, or 4 levels
  • Black rubber pads provide nonslip surface for vessels on the platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Rubber
Dimensioni (L x P) 480 x 380 mm
Descrizione 3-level
Da utilizzare con (apparecchiatura) PSU-20i
N. di ripiani 3-level