Learn More
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli
Codice prodotto. 15326548 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Natural
Purple
Red
naturale
Capacità:
144 (0.2 mL Tubes)
16 (50 mL Tubes)
25 (5 mL Tubes)
36 (15 mL Tubes)
81 (0.5 mL Tubes)
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
81 (provette da 1.5/2.0 mL)
Array di provette:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioni (L x P x A):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15326548
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Alternativa duratura al cartone che riduce la proliferazione di muffe. Le scatole pieghevoli per congelatore Fisherbrand™ si possono congelare e scongelare più volte senza problemi.
  • Le scatole CryoBox sono fornite in confezione piatta per eliminare i problemi di impilamento e ridurre lo spazio di conservazione
  • Le scatole sono indicate per i rack da congelatore standard
  • Facili da assemblare
  • In polipropilene corrugato
  • Più resistenti delle scatole di cartone
  • Non sensibili all'umidità
  • Riducono significativamente le possibilità di formazione di muffa
  • Dotate di divisori
  • °
Especificaciones
Tipo di chiusura Coperchio
Colore Red
Materiale Polypropylene
Forma Rectangular
Tipo Scatola per congelatore
Capacità 16 (50 mL Tubes)
Include Lid and Dividers
Quantità 10 Pack
Array di provette 4 x 4
Dimensioni (L x P x A) 145 x 147 x 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) 145 mm
Larghezza (sistema metrico) 147 mm
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 31.6 mm
Peso (sistema metrico) 1.316 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado