Learn More
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli
Codice prodotto. 15336528 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Natural
Purple
Red
naturale
Capacità:
144 (0.2 mL Tubes)
16 (50 mL Tubes)
25 (5 mL Tubes)
36 (15 mL Tubes)
81 (0.5 mL Tubes)
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
81 (provette da 1.5/2.0 mL)
Array di provette:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioni (L x P x A):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15336528
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Alternativa duratura al cartone che riduce la proliferazione di muffe. Le scatole pieghevoli per congelatore Fisherbrand™ si possono congelare e scongelare più volte senza problemi.
  • Le scatole CryoBox sono fornite in confezione piatta per eliminare i problemi di impilamento e ridurre lo spazio di conservazione
  • Le scatole sono indicate per i rack da congelatore standard
  • Facili da assemblare
  • In polipropilene corrugato
  • Più resistenti delle scatole di cartone
  • Non sensibili all'umidità
  • Riducono significativamente le possibilità di formazione di muffa
  • Dotate di divisori
  • °
Specifica
Tipo di chiusura Coperchio
Colore Red
Materiale Polypropylene
Forma Rectangular
Tipo Scatola per congelatore
Capacità 144 (0.2 mL Tubes)
Include Lid and Dividers
Quantità 10 Pack
Array di provette 12 x 12
Dimensioni (L x P x A) 133 x 130 x 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 7.9 mm
Peso (sistema metrico) 0.57 kg