Learn More
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Natural
Purple
Red
naturale
Capacità:
144 (0.2 mL Tubes)
16 (50 mL Tubes)
25 (5 mL Tubes)
36 (15 mL Tubes)
81 (0.5 mL Tubes)
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
81 (provette da 1.5/2.0 mL)
Array di provette:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioni (L x P x A):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Le scatole CryoBox sono fornite in confezione piatta per eliminare i problemi di impilamento e ridurre lo spazio di conservazione
- Le scatole sono indicate per i rack da congelatore standard
- Facili da assemblare
- In polipropilene corrugato
- Più resistenti delle scatole di cartone
- Non sensibili all'umidità
- Riducono significativamente le possibilità di formazione di muffa
- Dotate di divisori
- °
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Scatola per congelatore |
| Capacità | 81 (0.5 mL Tubes) |
| Include | Lid and Dividers |
| Quantità | 10 Pack |
| Array di provette | 9 x 9 |
| Dimensioni (L x P x A) | 133 x 130 x 42 mm |
| Vedi altri risultati |