Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Codice prodotto. p-133317 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10409301
Marca: Thermo Scientific Chemicals 347212500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 84366-81-4 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84366-81-4
Formula molecolare C27H31N9Na2O15P2
Molecular Weight (g/mol) 829.52
Numero MDL MFCD00151217
InChI Key XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Sinonimo flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
IUPAC Name disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate;hydrate
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L
Spettrofotometria 90% (lambda min. 450nm, pH 7), molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance
Peso formulazione 829.52
Forma fisica Powder