missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Fleece Jacket Basic 8950-Black

Codice prodotto. p-7232014 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17206691

Marca: Uvex™ 8940815

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

These work clothes were optimised with clothing physiology in mind, and stand out thanks to their sporty lines and ergonomically placed stretch inserts. This makes for excellent wearer comfort and mobility. The design is based on our uvex protection perfect protective clothing collection - this lets you ensure that your employees dress uniformly, even for very different activities.

  • Material: 100% polyester
  • The ideal partner all year round: Warms when worn separately at cool temperatures or in bad weather in combination with other weather jackets
  • Stand-up collar and zip panel with chin guard, visible plastic zip in the front centre
  • 1 breast pocket left and 2 side pockets with visible plastic zips, contrast stitching, hem width adjustable with elastic, longer back, high breathability, reflective details for better visibility
  • Size: S - 6XL
  • Care: washable at 30°C, do not use chlorine, do not tumble dry, iron: 1 dot, do not dry clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Size 4X-Large
Sesso Men's
Materiale Cotton, Polyester
Colore Black
Tipo di chiusura Zipper
Monouso Reusable
Product Type Thermal Jacket
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato