Learn More
Eppendorf™ Flex Bucket Adapters for IsoRack
Codice prodotto. 10171362 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.5 mL
1.5 to 2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10171362
Marca: Eppendorf™ 5825709004
Add flexibility to your liquid handling applications with these IsoRack adapters
  • IsoRack adapters to support 0.5 mL and 1.5/2.0 mL IsoRacks during centrifugation
  • Adapters can be used in Eppendorf plate rotors A-2-DWP and A-4-81- MTP/Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Capacità 1.5 to 2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flex bucket
No. of Places 96
N. per confezione 2 Pack