Learn More
Eppendorf™ Flex Bucket Adapters for IsoRack
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.5 mL
1.5 to 2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- IsoRack adapters to support 0.5 mL and 1.5/2.0 mL IsoRacks during centrifugation
- Adapters can be used in Eppendorf plate rotors A-2-DWP and A-4-81- MTP/Flex
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Capacità | 0.5 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flex bucket |
| No. of Places | 96 |
| N. per confezione | 2 Pack |