Learn More
OHAUS™ Flex System Clamp
Codice prodotto. p-7158959 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) braccio:
305 mm
457 mm
Include:
Base Plate
Lab Frame Clamp
Shelf Clamp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15732429
Marca: OHAUS™ 30400011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Flex System Clamp is designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.
  • Corrosion-resistant stainless steel clamps provide excellent chemical resistance, durability, and can be autoclaved. Nickel-plated zinc clamps offer high-tensile strength at an economical price.
  • Prevent accidents in the lab! Versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects. Select from a variety of grip sizes, prong styles and adjustment types.
  • Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for lab ware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flex System Clamp
Materiale Nickel-plated
Include Base Plate
Descrizione Clamp, Specialty, Flex, CLS-FLEXSM
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Altezza (sistema metrico) 13 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) braccio 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Lunghezza (sistema metrico) braccio 305 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 127 mm
Jaw Type 3-Prong Dual Adjust