Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 647 Antibody Labeling Kit for Human IgG
Codice prodotto. 18039345 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 Tests
100 Tests
50 Tests
Dimensione della confezione:
10 reazioni
200 reazioni
50 reazioni
Codice prodotto. 18039345
Marca: Proteintech KFA10650
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
FlexAble CoraLite Plus 647 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite Plus 647 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
FlexAble CoraLite™ Plus 647 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 647 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.
Specifica
Quantità 50 Tests
Formato Liquid