Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
Codice prodotto. 17751529 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 0.5 μg Reactions
200 x 0.5 μg Reactions
50 x 0.5 μg Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
200 reazioni
50 reazioni
Codice prodotto. 17751529
Marca: Proteintech™ KFA02410
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ Plus 750 into mouse IgG1 primary antibodies.
FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 750 in any buffer condition to mouse IgG1 primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your mouse IgG1 antibody in <10 min without any additional equipment
Specifica
Contenuto kit 10 μL CoraLite™ Plus 750 FlexLinker for Mouse IgG1, 20 μL FlexQuencher for Mouse IgG1, 100 μL FlexBuffer, Manual, Protocol Magnet
Quantità 10 x 0.5 μg Reactions
Content And Storage 1 Year at -20°C or 6 Months at +4°C, Avoid Light
Excitation/Emission 755 nm/780 nm
Labeling Target IgG1
Specie Mouse