Learn More
Proteintech FlexAble HRP Antibody Labeling Kit for Human IgG
Codice prodotto. 18060336 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 Tests
100 Tests
50 Tests
Dimensione della confezione:
10 reazioni
200 reazioni
50 reazioni
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18060336
missing translation for 'mfr': Proteintech KFA110200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
FlexAble HRP Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate HRP in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
FlexAble HRP Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate HRP in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.
Spécification
Quantità 100 Tests
Formato Liquid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis