Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene™ Flexible Polyethylene Tubing
Codice prodotto. 11710469
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
25.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11710469
Marca: Cole-Parmer™ 9615520
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Combines the excellent inert qualities of polyethylene tubing with the flexibility of a softer tubing
  • Ideal for food and beverage processing, instrumentation, pure-water transfer and water conditioning applications.
  • Plasticizer-free, 78 A durometer.
  • Can be used with barbed fittings.
  • Abrasion-resistant, excellent chemical compatibility, economical.
  • Colored Flexelene tubing available upon request.
  • Produced with compounds listed by NSF International Standards 51 and 61 and are FDA compliant.
  • Sterilize: Ethylene oxide.
Specifica
Certificazione/Conformità Non-DEHP;European Pharmacopoeia;3A;ADCF;USP;NSF-51;NSF-61;FDA;Non-Phthalate
Descrizione Plasticizer-free, 78 A durometer, can be used with barbed fittings. Colored Flexelene™ tubing available upon request.
Diametro (sistema metrico) interno 25.4 mm
Materiale Flexelene
Diametro (sistema metrico) esterno 31.8 mm
Overall Length (English) 100 ft.
Overall Length (Metric) 30.5 m
Spessore (sistema metrico) 3.175 mm
Da utilizzare con (applicazione) Food and beverage processing, instrumentation, pure-water transfer, water conditioning,
Min. Operating Temperature (English) -40°F
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 100 ft./Pk.
Resistance Properties Abrasion-resistant, excellent chemical compatibility, economical.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide
Colore Semitrasparente
Pressione massima 70 psi
Max. Operating Temperature (English) 170°F
Max. Operating Temperature (Metric) 76°C