Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene™ SFX Soft Flexible Polyethylene Tubing
Codice prodotto. 11775209
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775209
Marca: Cole-Parmer™ 9618007
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for pharmaceutical, biotech and general lab applications
  • Good chemical resistance.
  • Ultra-low extractables.
  • Heat-sealable.
  • Translucent.
  • Meets USP Class VI requirements.
  • Sterilize: Ethylene oxide or gamma irradiation.
Specifica
Certificazione/Conformità European Pharmacopoeia;Non-Phthalate;3A;ADCF;FDA;NSF-51;Non-DEHP;NSF-61;USP
Descrizione SFX Flexible Polyethylene Tubing
Diametro (sistema metrico) interno 9.6 mm
Materiale Polyethylene
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Overall Length (English) 100 ft.
Overall Length (Metric) 30.5 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Min. Operating Temperature (English) -40°F
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 100 ft./Pk.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide, Gamma
Colore Semitrasparente
Pressione massima 80 psi
Max. Operating Temperature (English) 100°F
Max. Operating Temperature (Metric) 37°C