Learn More
BRAND™ Flexible Discharge Tube with Recirculation Valve for Dispensette™ S, S Organic, S Trace Analysis
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For nominal capacity of 2, 5, 10mL
For nominal capacity of 25, 50, 100mL
Diametro collo esterno (sistema metrico):
3 mm
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With safety handle
- Not suitable for HF
- Provided individually
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For nominal capacity of 25, 50, 100mL |
| Quantità | 1/Pk. |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 4.5 mm |