Learn More
BRAND™ Flexible Discharge Tube with Recirculation Valve for Dispensette™ S, S Organic, S Trace Analysis
Codice prodotto. p-7115278 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For nominal capacity of 2, 5, 10mL
For nominal capacity of 25, 50, 100mL
Diametro collo esterno (sistema metrico):
3 mm
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15448043
Marca: BRAND™ 708132
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from PTFE with a coiled cord approx. 800mm in length.
  • With safety handle
  • Not suitable for HF
  • Provided individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) For nominal capacity of 2, 5, 10mL
Quantità 1/Pk.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 3 mm