Learn More
BRAND™ Flexible Discharge Tubing for seripettor™ Bottletop Dispensers
Codice prodotto. p-8543028 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 and 10mL Seripettor and Seripettor Pro bottletop dispenser
25mL Seripettor and Seripettor Pro bottletop dispenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10191671
Marca: BRAND™ 704522
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PTFE dosing tube is spiraled with a length of 800mm. For use with seripettor™ Bottletop Dispensers.
  • Spiraled PTFE dosing tube
  • Length: 800mm
  • Includes safety handle
  • Not suitable for peroxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Flexible Discharge Tube
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 and 10mL Seripettor and Seripettor Pro bottletop dispenser
Include Safety handle
Lunghezza (sistema imperiale) 31.49 in.
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm