Learn More
Zeiss™ Flexible Light Guide 200
Codice prodotto. 10558442
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10558442
Marca: Zeiss™ 4170859001000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for use with Zeiss Microscopes
  • Flexible Light Guide for Zeiss Microscopes
  • Available in Size: 4.5 x 1000mm and Size: 4.5 x 600mm sizes
Specifica
Tipo Light Guide
Diametro (sistema metrico) 4.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm