missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Flexible Light Guide 200
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Flexible Light Guide for Zeiss Microscopes
- Available in Size: 4.5 x 1000mm and Size: 4.5 x 600mm sizes
Specifica
Specifica
| Tipo | Light Guide |
| Diametro (sistema metrico) | 4.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto