Learn More
JULABO™ Flexible Metal Tubing
Codice prodotto. 15214323
Click to view available options
Tipo di collegamento:
2 fittings M24 x 1.5 female
2 fittings M30 x 1.5 female
2 fittings M38 x 1.5 female
Size:
1 m
1.5 m
2 m
3 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
pezzi 5
Codice prodotto. 15214323
Marca: JULABO™ 8930272
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with PRESTO™ Temperature control system/process system. Triple insulated for use up to 350°C.
  • Flexible Metal tubing
  • Triple insulated
  • -100 ... +350 °C.
Available lengths and fittings:
  • 1 m:
    • M24 x 1.5 female
    • M30 x 1.5 female
  • 1.5 m:
    • M24 x 1.5 female
    • M30 x 1.5 female
    • M38 x 1.5 female
  • 2 m:
    • M24 x 1.5 female
    • M30 x 1.5 female
    • M38 x 1.5 female
  • 3 m:
    • M30 x 1.5 female
    • M38 x 1.5 female
  • 5 m:
    • M30 x 1.5 female
    • M38 x 1.5 female
Specifica
Descrizione Metal tubing
Da utilizzare con (apparecchiatura) JULABO™ PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W55, PRESTO™ A85, PRESTO™ A85t
Gamma di temperatura -100°C to +350°C
Materiale Metal
Size 1.5 m
Tipo di collegamento 2 fittings M30 x 1.5 female