Learn More
Memmert™ Flexible Pt100 Temperature Sensor for UF55plus
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UF55plus Oven
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Positioned flexibly in chamber or load
- For local temperature measurement (up to 1 additional sensor is possible)
- The measured temperature will be indicated on the display, recorded in the integral data store, and can be documented via the AtmoCONTROL software
- For Memmert Ovens
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UF55plus Oven |
| Tipo | Temperature Sensor |