Learn More
Sartorius Porta campioni flessibile per bilance Sartorius Cubis™
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Cubis, Q-grip
Descrizione
Includes:
- Plate
- Filter supports (2)
- Flask supports (2)
- Pan support
- Clamping screw and nut
Replaces the original weighing pan and is only for CUBIS Balances with 0.1 and 0.01mg readability.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e filtri per bilance analitiche e semi |
| Tipo | Supporto per contenitori di pesa |