Learn More
De Buyer™ Spatola flessibile
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
240 mm
340 mm
420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Thermoplasticized
- Up to 100 degrees maximum
- Plastic handle
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Spatola flessibile |
| Temperatura (sistema metrico) max | 100 °C |
| Materiale | Gomma |
| Lunghezza (sistema metrico) | 420 mm |