Learn More
Ansell Flexitril™ L27 Nitrile-Coated Chemical/Liquid Protection Gloves
Codice prodotto. 16845340
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16845340
Marca: Ansell C578070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
GUANTO IN PVC RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE CHE OFFRE UNA BUONA PROTEZIONE MECCANICA
  • Gloves combine flexibility, dexterity, and mechanical resistance
  • Coating is resistant to chemicals, oils, greases, gasoline, petrol, alcohol, alkali, and salts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Colore Green
Materiale Nitrile
Size 7
EN388 Standard 3121B
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Interlock Cotton
Rivestimento interno Lined
Resistente a Chemicals, Oil, Grease, Gasoline, Petrol, Alcohols, Alkalis, and Salts
Serie L27
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm