missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FLI1 Antibody (FLI1/1312), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-54423CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
FLI1 Monoclonal antibody specifically detects FLI1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifica
| FLI1 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| EWSR2, Friend leukemia integration 1 transcription factor, Friend leukemia virus integration 1, Proto-oncogene Fli-1, SIC-1, Transcription factor ERGB | |
| Recombinant fragment (aa 107-261) of human FLI1 protein with hexa-histidine tag (Uniprot: Q01543) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| 2313 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| FLI1/1312 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto