Learn More
Flibanserin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16400738
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16400738
Marca: Medchem Express HYA0095
MedChemExpress Flibanserin (BIMT-17; BIMT-17BS) is an orally active serotonin 5-HT1A receptor agonist and 5-HT2A receptor antagonist with Ki values of 1 nM and 49 nM, respectively. Flibanserin binds to dopamine D4 receptors with an Ki value of 4-24 nM. Flibanserin shows anti-depression and anti-anxiety effect, can be used to hypoactive sexual desire disorder (HSDD) research-.
Flibanserin (BIMT-17
Specifica
Materiale o nome chimico Flibanserin
Forma fisica Solid
CAS 167933-07-5
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H21F3N4O
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo BIMT-17 BIMT-17BS
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (128.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1CCN3CCN(C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)CC3
Molecular Weight (g/mol) 390.4
Peso formulazione 390.4
Percent Purity 99.1%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.