Learn More
Abnova™ FLJ10803 Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3718916
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16131753
Marca: Abnova™ H00055744P01.10ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Numero di accesso AAH56884
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 55744
Peso molecolare 41.8
Nome FLJ10803 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MMWQKYAGSRRSMPLGARILFHGVFYAGGFAIVYYLIQKFHSRALYYKLAVEQLQSHPEAQEALGPPLNIHYLKLIDRENFVDIVDAKLKIPVSGSKSKGLLYVHSSRGGPFQRWHLDEVFLELKDGQQIPVFKLSGENGDEVKKE
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene FLJ10803
Nome comune C7orf44
Simbolo del gene C7orf44
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.