Learn More
Abnova™ FLJ10803 Recombinant Protein
Codice prodotto. 16131753
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16131753
Marca: Abnova™ H00055744P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH56884
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 55744
Peso molecolare 41.8
Nome FLJ10803 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MMWQKYAGSRRSMPLGARILFHGVFYAGGFAIVYYLIQKFHSRALYYKLAVEQLQSHPEAQEALGPPLNIHYLKLIDRENFVDIVDAKLKIPVSGSKSKGLLYVHSSRGGPFQRWHLDEVFLELKDGQQIPVFKLSGENGDEVKKE
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene FLJ10803
Nome comune C7orf44
Simbolo del gene C7orf44
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution