missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ FLJ11305 Recombinant Protein

Codice prodotto. p-3718927
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16171813

Marca: Abnova™ H00055795P01.10ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifica

Numero di accesso AAH16614
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 55795
Peso molecolare 69.63
Nome FLJ11305 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MAHITINQYLQQVYEAIDSRDGASCAELVSFKHPHVANPRLQMASPEEKCQQVLEPPYDEMFAAHLRCTYAVGNHDFIEAYKCQTVIVQSFLRAFQAHKEENWALPVMYAVALDLRVFANNADQQLVKKGKSKVGDMLEKAAELLMSCFRVCASDTRAGIEDSKKWGMLFLVNQLLKIYFKINKLHLCKPLIRAIDSSNLKDDYSTAQRVTYKYYVGRKAMFDSDFKQAEEYLSFAFEHCHRSSQKNKRMILIYLLPVKMLLGHMPTVELLKKYHLMQFAEVTRAVSEGNLLLLHEALAKHEAFFIRCGIFLILEKLKIITYRNLFKKVYLLLKTHQLSLDAFLVALKFMQVEDVDIDEVQCILANLIYMGHVKGYVSHQHQKLVVSKQNPFPPLSTVC
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene DKFZp686C20226/F10/FLJ11305/FLJ99362/MGC16774
Nome comune PCID2
Simbolo del gene PCID2
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato