Learn More
Key Instruments™ Flussometro in acrilico trasparente modello Flo Rite™ FR4000 con valvola di ingresso standard
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
0.4 - 5 l/min.
10 to 100 LPM
2 to 20 LPM
3 to 30 LPM
4 to 50 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Flowmeter |
| Accuracy | ±3% |
| Velocità di flusso dell'aria | 3 to 30 LPM |
| Float Material | Stainless Steel |
| Valori nominali pressione | 100 psig |
| Collegamenti | 1/8 in. NPT (F) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Air sampling equipment aquaculture, Desalinization equipment, Gas analyzers, Medical systems, Photoprocessing equipment, Water treatment and distribution systems |
| Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Materiale parte interna | Acrylic |
| Modello | FR4000 |
| Vedi altri risultati |