Learn More
Key Instruments™ Flo Rite™ FR4000 Model Clear Acrylic Water Flowmeter with Standard Inlet Valve
Click to view available options
Portata flusso d'acqua:
0.1 to 1.5 LPM
40 to 400 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Flowmeter |
| Accuracy | ±3% |
| Float Material | Stainless Steel |
| Valori nominali pressione | 100 psig |
| Collegamenti | 1/8 in. NPT (F) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Air sampling equipment aquaculture, Desalinization equipment, Gas analyzers, Medical systems, Photoprocessing equipment, Water treatment and distribution systems |
| Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Materiale parte interna | Acrylic |
| Modello | FR4000 |
| Ripetibilità | ±0.5% |
| Vedi altri risultati |