Learn More
Key Instruments™ Flo Rite™ FR5000-S Model Clear Acrylic Flowmeter with Standard Inlet Valve
Codice prodotto. p-8009643
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
100 to 1400 LPM
100 to 700 LPM
400 to 3000 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11963534
Marca: Key Instruments™ FR5A53PS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Flowmeter
Accuracy ±2%
Velocità di flusso dell'aria 100 to 700 LPM
Float Material Stainless Steel
Valori nominali pressione 100 psig
Collegamenti 1 in. NPT (F)
Da utilizzare con (applicazione) Air sampling equipment aquaculture, Desalinization equipment, Gas analyzers, Medical systems, Photoprocessing equipment, Water treatment and distribution systems
Altezza (sistema metrico) 266 mm
Materiale parte interna Acrylic
Modello FR5000-S
Ripetibilità ±0.5%
Larghezza (sistema metrico) 43.1 mm
Bilancia Full scale
Temperatura (sistema metrico) 65°C
Valvola No valve