Learn More
3M™ Doodlebug™ Floor Edge Cleaning Kit
Convenient handle options provide versatile cleaning solutions. Unique hook and loop bottom holds 3M™ Doodlebug™ Pads, Sponges and Brushes without the use of adhesives or fasteners.
333.00€ - 386.00€
Specifica
Product Type | Cleaning Kit |
---|---|
Colore | Brown |
Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Doodlebug™ Pads, Sponges and Brushes |
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17128560
|
3M™ Doodlebug™
7000002233 |
Handheld Pad Holder |
333.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17169350
|
3M™ Doodlebug™
7100193869 |
Swivel Head Pad Holder (Universal Pole) |
386.00€
6 sets |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for maintenance of hard to reach areas
- Efficient and versatile floor cleaning tool
- Use the included white pad for polishing operations, and the brown pad for stripping
- Pads are highly durable and easy to clean
Specifica
Cleaning Kit | |
Brown | |
Cleaning | |
Doodlebug™ Pads, Sponges and Brushes |