Learn More
Brady™ Per creare un percorso visivo che aiuti a individuare rapidamente un’uscita in caso di interruzione di corrente in situazione di emergenza
Click to view available options
Colore:
Photoluminescent on Green, Green
Dimensione della confezione:
1 PK
Descrizione
- Create a visual pathway to aid a fast exit during power outages and emergency situations.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Photoluminescent arrow with anti-skid top |
| Dimensioni (L x P) | 175 x 110 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Road marking arrow |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.89 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 175 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.33 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Tipo di adesivo | Self-adhesive |
| Colore | Photoluminescent on Green, Green |
| Vedi altri risultati |